Learn More
Merck Vetrini Millicell™ EZ
Codice prodotto. 11795254
Cambia vista
Click to view available options
Pozzetti:
4
8
Quantità:
16 Pk.
96 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Pozzetti Quantità Dimensione della confezione
11795254 4 96 Pk. pezzi 96
11765254 8 16 Pk. pezzi 16
11755254 4 16 Pk. pezzi 16
11705264 8 96 Pk. pezzi 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11795254 Fornitore Merck N. del fornitore PEZGS0496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00€
    917.00€ / pezzi 96
    Risparmia 73.00€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Culture, fix, stain, and view cells all in one device
  • Polypropylene wells are resistant to most fixatives—cells may be fixed and stained with wells still attached
  • Breakable tabs for easy well removal—no tools required to remove wells from slide
  • No adhesive used to attach wells to slide
  • No leaky wells
  • Raised corner ridges on lid facilitate stacking of multiple units in the incubator
  • Noncytotoxic and nonpyrogenic
  • Sterile
  • Slide holder (available separately) protects slide from damage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo EZ Slide
Pozzetti 4
Colore Clear
Materiale del pozzetto Polypropylene
Area di coltura 1.7 cm2/well
Materiale del coperchio Polystyrene
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.5 to 1.7 mL/Well
Da utilizzare con (applicazione) Simplify your cell analysis by using the Millicell EZ SLIDE glass slide to culture, fix, stain and view your sample all in one device
Sterilità Sterile
Quantità 96 Pk.