Learn More
Merck Millivac™ Mini Pump
Codice prodotto. 10450031
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Dimensione della confezione
10450031 230 V 50 Hz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10450031 Fornitore Merck N. del fornitore XF5423050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00€
    1054.52€ / pezzi 1
    Risparmia 115.48€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Compact, maintenance-free pumps that provide a consistent source of vacuum for filtration and other laboratory applications
  • A patented diaphragm design has reduced the footprint of the pump compared to conventional models
  • Use Millivac Mini Pump to filter water and aqueous solutions
  • No lubrication required
  • Not explosion-proof
  • 4mm ID tubing
  • Dimensions: 22.6 x 9 x 14.1cm, L x W x H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso di spedizione (sistema imperiale) 4.1 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 1.9 kg
Include Hose connector
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Materiale Ryton (Pump Head), EPDM (Membrane), Fluoroelastomer (Valves)
Peso (sistema imperiale) 4.1 lb.
Peso (sistema metrico) 1.9 kg
Portata 6 L/min.
Frequenza 50 Hz
Overall Height (English) 5.5 in.
Overall Height (Metric) 14.1 cm
Overall Length (English) 8.8 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 22.6 cm
Tipo di pompa Mini Pump
Applicazioni Filtration
Tensione 230 V