Learn More
Merck Piastre per dosaggio MultiScreen™ da 96 pozzetti per dosaggi cellulari
Offer formats that allow a wide range of functional cell-based and whole-organism assays to be performed
1765.00€
Specifica
Formato Standard
Membrana Polycarbonate
Matrice 8 x 12
Colore Clear
Materiale Styrene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
10256102
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
MAMIC3S10
3 μm
1765.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10486892
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
MAMIC5S10
5 μm
1765.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10755614
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
MAMIC8S10
8 μm
1765.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ideal for cell viability and proliferation, migration, invasion, and chemotaxis assays. Versatile separation system combines a microplate with Millipore's membrane filtration to simplify and optimize drug discovery techniques, biochemical assays, and traditional sample preparation.
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Styrene
Sterile
Migration, invasion and chemotaxis
Polycarbonate
Clear
96
Tissue Culture