Learn More
Merck MultiScreen™ Column Loaders
No need to pipet slurries, gels, or resins; load all 96 wells simultaneously and uniformly
1015.00€
Specifica
Colore Black
Materiale Aluminum
Sterilità Non-sterile
Quantità 1/Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) Volume (sistema metrico) pozzetto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) Volume (sistema metrico) pozzetto Prezzo Quantità e disponibilità  
10760113
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
MACL09625
Load 25μL resin volumes simultaneously into 96 wells of MultiScreen plate for resin or bead based assays, chromatography 25 μL
1015.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10208490
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
MACL09600
Load 100μL resin volumes simultaneously into 96 wells of MultiScreen plate for resin or bead based assays, chromatography 100 μL
1015.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10196670
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
MACL09645
Load 45μL resin volumes simultaneously into 96 wells of MultiScreen plate for resin or bead based assays, chromatography 45 μL
1015.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of aluminum with an abrasion-resistant, chemically inert, nonstick coating
Specifica
Specifica
Black
Aluminum
Non-sterile
1/Pk.