Learn More
Merck Piastre filtro HTS a 96 pozzetti MultiScreen™ con membrana MCE
Commonly used for Elispot assays, bacterial screening, ELISA or viral infection studies
493.00€ - 2545.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Membrana | Mixed Cellulose Esters |
Matrice | 8 x 12 |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Sterilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Sterilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10184073
|
Merck
MSHAN4510 |
Clear | Styrene | Non-sterile | 10/Pk. |
493.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10689113
|
Merck
MSHAN4550 |
Clear | Styrene | Non-sterile | 50/Pk. |
2245.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10307183
|
Merck
MSHAN4B50 |
Opaque | Barex | Non-sterile | 50/Pk. |
2545.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10317183
|
Merck
MSHAS4510 |
Trasparente | Stirene | Sterile | 10/conf. |
600.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10582264
|
Merck
MSHAS4B10 |
Opaque | Barex | Sterile | 10/Pk. |
645.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Sviluppato per un utilizzo ad alta produttività, con postazioni di lavoro automatiche
- I pozzetti sigillati singolarmente prevengono l'interferenza durante l'incubazione
- Il sottogruppo rimovibile permette di accedere ai filtri
- Le pareti laterali rigide facilitano la gestione
- Ampie superfici disponibili per il codice a barre
- Dimensioni pori: .45 μm
RIA fase solida, ibridizzazione DNA, ELISA e legame proteico
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
96 |
Mixed Cellulose Esters | |
0.45 μm | |
Solid phase RIA, DNA hybridization, ELISA, protein binding |