Learn More
Merck Piastre con filtro a maglie MultiScreen™ con 96 pozzetti
Ideal for target screening and other applications that evaluate new compounds using multicellular organisms as the in vivo model
800.00€ - 935.00€
Specifica
Formato Standard
Membrana Rete in nylon
Matrice 8 x 12
Colore Trasparente
Materiale Stirene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
11704694
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
MANM10010
100 μm
935.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10517285
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
MANMN2010
20 μm
800.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11714694
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
MANMN4010
40 μm
800.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11724694
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
MANMN6010
60μ m
800.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Piastra da 96 pozzetti e recipiente di raccolta da 96 pozzetti montati insieme per fornire un sistema completo di coltura, analisi, lettura dei risultati dei saggi in un protocollo monofase. È sufficiente trasferire nei pozzetti parassiti, nematodi o altri organismi multicellulari, trattare con il composto target e misurare la migrazione degli organismi.
  • Forniscono un sistema pronto all'uso per saggi che misurano la paralisi, la citotossicità e la morte degli organismi multicellulari
  • Otticamente trasparente per l'uso con microscopi per imaging o altre analisi al microscopio
  • Possono essere rivestite con un sottile strato di agar, se necessario
  • Sono risultate utili anche come setacci cellulari ad alta produttività prima dell'analisi cellulare con analizzatori FACS™
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Stirene
Non-sterile
10/Pk.
Rete in nylon
Trasparente
96
Screening completo degli organismi