Learn More
Merck MultiScreen™ Multiple Punch and Punch Tips
For rdionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
685.00€ - 7235.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
10156100
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
MADP19650
Punch tip
685.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11546365
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
MAMP09608
Punch kit
7235.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Punch and tips are used to simultaneously remove filters from eight wells of a MultiScreen plate and distribute them into eight scintillation vials for scintillation or gamma radioscope detection
  • Remove filters from wells separately, eliminating cross-contamination
  • Usable with all MultiScreen plates containing Durapore (PVDF) membrane; mixed cellulose ester membranes (HA) and glass fiber membranes must be wet when punched from plate
  • Multiple punch includes punch with punch carrier plate and punch distributor
Order Info
Disposable punch tips for the multiple punch are available. Three punch kits are available—all include multiple punch and carrier racks
Specifica
Specifica
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes