Specifica
| Certificazione/Conformità | ANSI, SBS |
| Formato | Standard |
| Membrana | Hydrophobic PVDF |
| Matrice | 8 x 12 |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Binding Type | Low Binding |
| Colore | Clear |
| Materiale | Acrylic |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |