Learn More
Merck MultiScreenHTS 96-Well Filter Plates
Avidin biotin linkages, DNA-binding proteins, protein binding, PAMPA
Marca:  Merck MSIPN4B50
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10747274
  • 2500.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ANSI, SBS
Hydrophobic PVDF
0.45 μm
Barex
Non-sterile
Avidin biotin linkages, DNA-binding proteins, protein binding, PAMPA
0.5 x 3.36 x 0.56 in. (1.28 x 8.55 x 1.44 cm)
8.55 cm
Standard
8 x 12
Opaque
96
0.28 cm2
50/Pk.
1.28 cm
1.44 cm