Learn More
Merck MultiScreenHTS 96-Well Filter Plates
Receptor/ligand binding assays, sample prep,TCA precipitation
Marca:  Merck MSFCN6B10
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.75858kg
Codice prodotto. 10266102
  • 630.00€ / pezzi 10
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
ANSI, SBS
Hydrophilic PVDF
1.2/0.65 μm
Barex
Non-sterile
Receptor, ligand binding assays, sample prep, enzyme assays with precipitation, DNA purification
0.5 x 8.55 x 0.56 in. (1.28 x 21.71 x 1.44 cm)
21.71 cm
Standard
8 x 12
Opaque
96
0.28cm2
10/Pk.
1.28 cm
1.44 cm