Learn More
Merck MultiScreen™HTS 96-Well Filter Plates with Negatively Charged Membrane
Binds positive charge—ideal for kinase assays with peptide substrates and enzyme assays
665.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI, SBS
Formato Standard
Membrana Negatively Charged Phosphocellulose
Matrice 8 x 12
Dimensione del poro 0.65 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Product Type N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
10245703
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
MSPHN6B10
MultiScreenHTS-PH Plate 10 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Two-piece plate design eliminates surface contact with individual well “drip directors,” prevents crosstalk between wells, allows membrane access, and provides easy, contamination-free stacking and improved seal with vacuum manifolds
  • Extended skirt enables stacking directly with collection plates, protects recessed underdrain, provides ample surface for barcode labels, and improves vacuum seal
  • Isolated well design and individually sealed filter discs eliminate potential for reagent flow from well to well
  • Meet ANSI™/SBS 2004 plate specifications
  • Standardized dimensions allow full compatibility with automated gripper arms, stackers, barcode labels, plate washers, and plate readers; aligned, rigid sidewalls permit easy handling by robotic gripper arms
  • Opaque plastic to prevents light transfer between wells during direct scintillation counting
Specifica
Specifica
ANSI, SBS
Negatively Charged Phosphocellulose
0.65 μm
MultiScreenHTS-PH Plate
0.05 to 0.25 mL
Non-sterile
0.5 x 3.36 x 0.56 in. (1.28 x 8.55 x 1.44 cm)
8.55 cm
Standard
8 x 12
Opaque
Barex
96
Protein kinase assays with peptide substrates, enzyme assays, binds positive charge
1.28 cm
1.44 cm