Learn More
Merck MultiScreenHTS Solubility Filter Plate
Piastra filtrante a 96 pozzetti ideata e ottimizzata per analisi di solubilità in acqua
900.00€ - 3810.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Membrana | Policarbonato |
Matrice | 8 x 12 |
Dimensione del poro | 0.4 μm |
Colore | Trasparente |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10637303
|
Merck
MSSLBPC50 |
50/Pk. |
3810.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10182792
|
Merck
MSSLBPC10 |
10/Pk. |
900.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High-throughput system to classify or quantify the aqueous solubility of compound libraries stored in solvent as a concentrated solution
- Analysis time in under four hours using <100μg of sample per test
- Automation compatible, with space for bar coding
- Validated for high drug recovery Low-binding membrane and low-binding plate materials
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Trasparente | |
96 | |
Analisi di solubilità in acqua |
Policarbonato | |
0.4 μm | |
Stirene | |
Non-sterile |