Learn More
Merck Pellicon™ XL Devices
Codice prodotto. 11943926 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
500 kDa
Intervallo di pH:
1 to 14
2 to 21
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Intervallo di pH unitSize
11943926 5 kDa 1 to 14 Pezzo
10184739 10 kDa 1 to 14 Pezzo
11913916 50 kDa 1 to 14 Pezzo
16565254 500 kDa 1 to 14 Pezzo
13197494 30 kDa 2 to 21 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11943926 Fornitore Merck N. del fornitore PXB005A50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Operating instructions and Certificate of Quality
Small-volume tangential flow filter device
Designed for process development and sample preparation, with an optimal processing volume range of 50 to 1000mL.
  • True linear scalability with same flow path, channel length, and channel height as other established Pellicon products
  • Can operate with peristaltic pump or Labscale™ TFF system Robust thermoplastic (polypropylene) construction
  • Controlled channel height
  • Choice of Biomax™ PES (polyethersulfone) or Ultracel™ PLC (composite regenerated cellulose) membranes
Concentration and desalting of proteins, buffer exchange, depyrogenation, clarification, and preparation of material for clinical trials.
Order Info
Packaged one per box.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di filtro Ultrafiltration
Formato Cassette
Materiale Polypropylene
MWCO 5 kDa
Dimensione del poro 100 μm
Area di filtraggio 50 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Protein purification, analytical sample preparation
Include Operating instructions and certificate of quality
Pressione max in ingresso 80 psi at 50°C
Intervallo di pH 1 to 14
Quantità 1 Pack
Velocità di ricircolo 0.03 to 0.05L/min.
Tipo Pellicon XL Ultrafiltration Device
Volume (sistema imperiale) di lavorazione 0.5 oz.
Volume contenuto degassatore (sistema metrico) 3.2 mL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 15 mL
Dimensioni (L x P) 7.4 x 1.2 in. (18.8 x 3cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 7.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 3 cm