Learn More
Merck Millipore Capsule di Petri e capsule Petri-Pad™
Available with or without absorbent pads
411.00€
Requires: Con terreni liquidi, aggiungere tamponi assorbenti sterili (codice catalogo: tamponi sterili AP10 047 S0, da 47 mm o dispenser di tamponi sterili AP10 045 S1, Millipore)
| Codice del prodotto | Marca | dimType | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | dimType | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|
11993856
|
Merck Millipore
PD20047S5 |
411.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 19-08-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
|
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo. Articolo soggetto a restrizioni |
|||||||||
Descrizione
Available with or without absorbent pads
Piastre di Petri
- Piastre di Petri da 47 mm sterilizzate
- Da utilizzare con terreno agar solido
- Le piastre sono realizzate in polistirene stampato
- Piastre usa e getta pre-sterilizzate da 47 mm, dotate di tamponi assorbenti sterilizzati
- Eliminano la fatica e i costi che comporta la disposizione manuale dei tamponi e riducono al minimo la contaminazione
- I tamponi sono in pura cellulosa