Learn More
Merck Prefiltro in polipropilene
Millipore polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. They are ideally suited for general clarifying and prefiltration applications including solvents, deionized water and bioburden reduction. They also provide broad thermal compatibility.
207.00€ - 231.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Sorgente acqua di alimentazione | Deionized |
Materiale | Polypropylene |
Tipo di filtro | Plain |
Idrofobicità | Hydrophobic |
Codice del prodotto | Marca | Densità poro | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Densità poro | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10549212
|
Merck
AN0604700 |
0.35 | 0.6 μm |
208.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10004580
|
Merck
AN1204700 |
35% | 1.2 μm |
207.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10480401
|
Merck
AN5004700 |
72% | 5 μm |
224.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10389500
|
Merck
AN1H04700 |
35% | 10 μm |
231.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10379550
|
Merck
AN2504700 |
35% | 2.5 μm |
207.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10616741
|
Merck
AN3H04700 |
72% | 30 μm |
219.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Compatible with aggressive solvents. Polypropylene Prefilters have high dirt-holding capacity and suitable for general prefiltration and prefiltration of solvents, deionized water and bioburden reduction.
Polypropylene pre-filters provide high particle retention, high dirt holding capacity and low pressure drop. They are designed for filtration of organic solvents, but they can also be used - once properly wetted with alcohol - for the filtration of aqueous solutions.Features & Benefits:
- Compatible with aggressive solvents
- Prefilters have high dirt-holding capacity
Applications: General Prefiltration and Clarification, Suitable for Organic Solvents
Specifica
White | |
Polypropylene | |
Hydrophobic | |
90°C | |
0.005 in. | |
Prefilter | |
4.7 cm |
Deionized | |
Plain | |
Solvents, deionized water and bioburden reduction | |
90°C | |
150 μm | |
1.85 in. |