Learn More
Merck™ Pretreatment Packs
For use in MilliporeSigma™ ELIX and RiOs™ Systems
Marca:  Merck™ PR0G0NP02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 15341432
  • 505.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
26-06-2019
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For optimal protection of Reverse Osmosis membranes
Specifica
Specifica
Pretreatment pack
Elix™, RiOs™
Activated Carbon, depth filtration
Videos