Learn More
Merck™ Purification Kit
With ion-exchange technology
Marca:  Merck™ QGARD00D3
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10001592
  • 560.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
11-03-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Q-Gard™ 3 Purification Cartridge for Milli-Q™ systems connected to DI water feed containing high silt
Specifica
Specifica
Q-Gard 3
Purification Cartridge
Depth Filtration, Ion-Exchange, Activated Carbon
Deionized
Milli-Q™systems connected to DI water feed containing high silt