Learn More
Merck™ Matracci di raccolta di ricambio
Provide a large filter area for rapid sterile filtration of aqueous fluids into narrow-mouth (33mm) or wide-mouth (45mm) bottles
dietro preventivo
Descrizione
- Sterili, in polistirene
- Utilizzabili come recipienti di raccolta per flaconi sottovuoto Millipore Steritop™
- Collo da 45 mm con tappo a vite
- Conservazione di fluidi sterilizzati o chiarificati
- Filtrazione di laboratorio