Learn More
Merck Replacement Solutions for Montage™ BAC96 Miniprep Kit and Montage Plasmid Miniprep96 Kit
Suitable for cell resuspension for plasmid & BAC minipreps
228.00€ - 234.00€
Specifica
Quantità 500 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
11754674
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
LSKCLS500
Suitable for Alkaline Lysis of plasmid and BAC preparation Cell Lysis Solution
228.00€
500mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11764674
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
LSKCRS500
Plasmid Miniprep, BAC Prep Cell Resuspension Solution
228.00€
500mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11704684
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
LSKNS0500
Plasmid Miniprep, BAC Prep Neutralization Solution
234.00€
500mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The Montage Plasmid MiniprepHTS 96 Kit is a fast, easy-to-use kit for high-purity plasmid or bacterial artificial chromosome (BAC) minipreps
Specifica
Specifica
500 mL