missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Replacement Solutions for Montage™ SEQ96 and SEQ384 Sequencing Reaction Cleanup Kits

provide efficient, centrifugation-free sequencing reaction cleanup in 96 and 384-well formats.

209.00€ - 234.00€

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) Montage™ SEQ96 and SEQ384 sequencing reaction cleanup kits
Da utilizzare con (applicazione) Plasmid Miniprep, BAC Prep
Quantità 500 mL
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
11844041
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
LSKSBW500
Wash Solution
234.00€
500mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
11724684
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
LSKSIS500
Injection Solution
209.00€
500mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Montage SEQ kits provide efficient, centrifugation-free sequencing reaction cleanup in 96 and 384-well formats. The unique size-exclusion separation technology eliminates the need for costly gel filtration resins or bind-wash-elute columns.
Specifica

Specifica

Montage™ SEQ96 and SEQ384 sequencing reaction cleanup kits
Plasmid Miniprep, BAC Prep
500 mL
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications