Learn More
Merck RNase A
As supplied with Montage™ Plasmid MiniprepHTS 96 Kit
Marca:  Merck LSKPMRN30
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11714684
  • 228.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Used as a reagent with montage plasmid miniprepHTS 96 kit for high-purity plasmid or Bacterial Artificial Chromosome minipreps
15°C to 30°C
0.9 mL
Ribonuclease A