Learn More
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Protein Detection System: Mini and Midi Blot Holders
Sfoglia Tutto Merck ProdottiDescrizione
For use with EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Protein Detection Systems (Cat. No. SNAP2MM)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Protein Detection System Mini |
| Tipo | Blot Holder |
| Lunghezza (sistema imperiale) gel | 3.3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) gel | 8.4 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) gel | 2.95 in. |
| Larghezza (sistema metrico) gel | 7.5 cm |