Learn More
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Protein Detection System: Mini and Midi Blot Holding Frames
Codice prodotto. 13479569
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Midi Blot Holding Frames
Mini Blot Holding Frames
Quantità:
1/Pk.
2/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Quantità Dimensione della confezione
13479569 Midi Blot Holding Frames 1/Pk. Pezzo
13489569 Midi Blot Holding Frames 2/Pk. pezzi 2
13258319 Mini Blot Holding Frames 2/Pk. pezzi 2
13248319 Mini Blot Holding Frames 1/Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13479569 Fornitore Merck N. del fornitore SNAP2FRMD01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    129.00€ / pezzi 1
    Risparmia 14.00€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
Mini and midi blot holding frames for SNAP i.d. 2.0 Protein Detection Systems
For use with EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System (Cat. No. SNAP2MM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Snap i.d.™ 2.0 Protein Detection System-midi
Tipo Midi Blot Holding Frames
Include Clear lids, easy locking latch, umbrella valve
Quantità 1/Pk.
Sovrapponibile Yes