Learn More
Merck Accessories for YY3009000 Filter Holder, 90 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca:  Merck YY3009053
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10099910
  • 226.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 26-01-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Accessories for filter holders for sample preparation.
AccessoriesXX4204708 Vent/Relief ValveYY3009053 O-rings, 90 mm filter housing, PTFEYY3009054 Support Screen, PTFE-coatedYY2209058 Underdrain Support, 90 mmYY2209059 Support Legs
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
PTFE
O-Rings
90 mm filter holders