Learn More
Merck Dispositivo filtrante sterile per tappo di flacone Stericap™ PLUS
For ultrafast, aseptic sterilization of 5 to 10L using vacuum filtration
Marca: Merck SCGPCAPRE
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.93600kg
Descrizione
™
- Prodotto non citotossico, apirogeno
- Provides fast filtration of even viscous solutions without the need for a prefilter
- Fits wide range of containers
- Can be used to fill any vacuum-rated bottle or other container with inner neck diameter of 20 to 67mm
- Fluid is filtered directly into desired container, eliminating transfer steps and minimizing risk of contamination
- Compact design saves lab space
Applicazioni:
Ideal for sterilization of tissue culture media, serum, buffers, or other biological solutions.
Specifica
Trasparente | |
Single-use | |
Polistirene, polipropilene, polietilene | |
0.22 μm | |
40 cm2 | |
Confezione da 10 | |
Tappo flacone universale | |
45 °C | |
5000 - 10000 ml | |
7.6 cm | |
10 cm |
Portagomma | |
Express PLUS | |
PES | |
Sterile | |
Per la sterilizzazione di terreni di colture di tessuti e additivi, soluzioni proteiche, sospensioni di virus, DNA e altre soluzioni acquose, contribuisce a prevenire il blocco dei filtri dell'aria, per filtrazione di laboratorio | |
Universal bottle top | |
113 °F | |
Unità filtro Stericap Plus | |
2.99 pollici | |
10 cm | |
7.3 cm |