Learn More
Merck Millipore Unità di filtrazione a vuoto sterili Stericup™
Per la sterilizzazione di terreni per coltura di tessuti, soluzioni di DNA e proteine. Le unità di filtrazione a vuoto sterili EMD Millipore Stericup™ hanno un design senza puntale per una stabilità migliorata durante la filtrazione. Le unità di filtrazione per flaconi Steritop utilizzano filtri in PES o PVDF. Disponibili in diversi formati di pori e volumi.
143.00€ - 335.00€
Specifica
Materiale | Polistirene |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 40 cm2 |
Quantità | Confezione da 12 |
Includes: Fiasca di raccolta in polistirene, graduata per la conservazione di volumi di 150, 250, 500 e 1000 ml come indicato.
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | Volume (sistema metrico) superiore | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | Volume (sistema metrico) superiore | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10357413
|
Merck Millipore
SCVPU11RE |
PES | 0.1μ m | 1000 ml | 1000 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10182431
|
Merck Millipore
SCVPU02RE |
PES | 0.1μ m | 250 ml | 250 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10074360
|
Merck Millipore
SCGVU10RE |
PVDF idrofilo | 0.22μ m | 500 ml | 1000 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Designed for sterilizing tissue culture media, protein and DNA solutions. Stericup™ Sterile Vacuum Filter Units have a no-tip design for improved stability during filtration. Steritop bottle top filter units use either a PES or PVDF filter. Available in varied pore sizes and volumes.
Ideale per l'impiego con cappe a flusso laminare.
- Testate per cellule staminali, pori di 0.22μ m
- Sterilizzata mediante irraggiamento gamma Fiasche coniche facili da impugnare; con fondo incassato per impilaggio e conservazione semplice di fiasche tappate
- Filtro con membrana da 0.10μ m ideale per la rimozione di micoplasmi
- Una piccola linguetta fissa il prefiltro in posizione durante la filtrazione (ordinare i prefiltri separatamente, vedere AP2007500) Millipore Express™ Plus in polietersulfone (PES) per una sterilizzazione rapida e con basso legame proteico di soluzioni acquose
- Polivinilidenfluoruro (PVDF) Durapore™ per sterilizzazione/chiarificazione a legame proteico minimo di soluzioni biologiche
Order Info
Diametro del filtro: 73 mm
Specifica
Polistirene | |
Sterile | |
40 cm2 | |
Confezione da 12 |