Learn More
Merck Parti di ricambio per sistema filtro a vuoto asettico Sterifil™ 47 mm
Used for general filtration applications and filtration of samples for particulate or biological contamination analysis
19.20€ - 122.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10019810
|
Merck
XX1104702 |
Base Holder with Support Screen |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10529351
|
Merck
XX1104705 |
250 mL Receiver Flask |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10603212
|
Merck
XX1104703 |
Funnel Cover |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10263251
|
Merck
XX1104706 |
Flask Cover |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
MilliporeSigma Polypropylene Support Screen, For Use With: For Swinnex 47, Surface Area: Support Screen, 47mm dia. Filter, Polypropylene, for Swinnex 47
For use with Sterifil™ Aseptic SystemsOrder Info
The Sterifil holder and funnel available separately (without receiver flask and cover) to use with standard 1L vacuum filtering flask or multiple place manifold.
Specifica
Not Autoclavable |