Learn More
Merck Millipore Filtri a vuoto per bottiglie sterili Steritop™
Filtrazione e sterilizzazione più rapide grazie al filtro con ampio diametro di 7.3 cm. I filtri sottovuoto sterili per flaconi EMD Millipore™ Steritop™ sono filtri sterili per flaconi filettati con pori da 0.22 micron, per filtrazione e sterilizzazione sottovuoto di terreni di coltura di tessuti, soluzioni di DNA e proteine e sospensioni di virus.
Marca:  Merck Millipore SCGPT10RE
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.68000kg
Codice prodotto. 10004500
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 02 950 59 478.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Stem Cell Tested 0.22μm pore size
  • Graduated polystyrene funnels available in 150, 250, 500 and 1,000mL capacities
  • Gamma radiation sterilized with recessed funnel threads to maintain sterility
  • Fit 33 and 45mm glass bottle neck sizes
  • Without receiver bottles,
  • Millipore Express™ Plus polyethersulfone (PES) membrane for fast flow and low protein binding (0.1μm PES membrane is also useful for removing mycoplasma)
  • Durapore™ polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane for lowest protein binding
Specifica
Specifica
Sterile
PES
1000 ml
Confezione da 12
Polistirene
40 cm2
Collo bottiglia 4.4 cm
16.9 cm
45 °C
12.5 cm
Unità filtro Steritop GP
0.22μ m
Trasparenti con adattatore blu
Express PLUS™
Per la sterilizzazione di terreni di colture di tessuti e additivi, soluzioni di proteine, sospensioni dei virus, DNA e altre soluzioni acquose
Imbuto da 1000 ml
Filettatura da 45 mm
7.3 cm