Specifica
| Da utilizzare con | MilliSolve Filtration System |
| Tipo | Tubing |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.4 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.1 cm |
| Overall Length (English) | 27.5 in. |
| Overall Length (Metric) | 70 cm |
| Materiale | PTFE |