Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
Codice prodotto. 10014550 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro filtro (sistema metrico):
2.5 cm
4.45 cm
4.7 cm
6.35 cm
7.6 cm
9 cm
15 cm
Area di filtraggio:
13.4 cm2
17.3 cm2
177 cm2
28.7 cm2
4.1 cm2
41.8 cm2
63 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro filtro (sistema metrico) Area di filtraggio Dimensione della confezione
10014550 15 cm 177 cm2 pezzi 5
10054520 4.45 cm 13.4 cm2 pezzi 10
10186770 7.6 cm 41.8 cm2 pezzi 10
10004550 9 cm 63 cm2 pezzi 5
10667701 2.5 cm 4.1 cm2 pezzi 10
10440031 4.7 cm 17.3 cm2 pezzi 10
10667891 6.35 cm 28.7 cm2 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10014550 Fornitore Merck N. del fornitore PLTK15005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00€
    479.00€ / pezzi 5
    Risparmia 38.00€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
30 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
  • Idrofilo, con microstruttura serrata
  • Assicura la massima ritenzione possibile con il minimo assorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di filtro Ultrafiltration
Materiale (membrana) Regenerated Cellulose
MWCO 30 kDa
Codice filtro PLTK
Area di filtraggio 177 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Protein purification; protein concentration; protein desalting
Materiale alloggiamento Regenerated Cellulose (RC)
Quantità 5Pack
Tipo Ultrafiltration Disc
Diametro filtro (sistema metrico) 15 cm