Learn More
Merck Millipore Dispositivi filtranti centrifughi Ultrafree™-CL con membrana Durapore™
Preparazione del campione rapida e pratica; volumi trattenuti molto bassi (10 μl)
Marca:  Merck Millipore UFC40VV25
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10228050
  • 179.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata
12-04-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Fast, convenient sample preparation; very low hold-up volumes (10μL)
Ideal for particle removal and purification. Ultrafree-CL processes up to 2mL.
Minimize sample handling to avoid significant losses of valuable material Low hold-up volume of sample allows highest recoveries Color coded to indicate membrane type and pore size
Polypropylene components
Silicone O-rings
No adhesives used in assembly
Low protein binding Filter insert fits standard 0.5mL microcentrifuge tubes
Specifica
Specifica
Non-sterile
2 ml
0.1 μm
16.3 mm
5,000 x g
0.8 cm2
Ultrafree-CL
PVDF; PTFE
Arancione
77 mm
25/conf.