Learn More
Merck Millipore Vent Filters for Pure Water Storage Reservoirs
For use with Pure Water Reservoirs
Marca:  Merck Millipore TANKMPK01
Codice prodotto. 10020272
  • 357.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For use with Pure Water Reservoirs
  • Polyethylene vent filters protect purified water stored in Pure Water Reservoirs when used with low-volume Elix™ or RiOs™ Water Purification Systems from ingress of airborne microorganisms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polyethylene
Elix™ 3/5/10 system
Vent Filter