Learn More
Merck Puntali per pipette ZipTip™
Codice prodotto. p-160881 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
C18 Media
C4 Media
Micro Bed of C18 Media
Strong Cation Exchange Media
Quantità:
8/Pk.
96/Pk.
960/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 8
pezzi 96
pezzi 960
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Quantità unitSize
10300231 C18 Media 96/Pk. pezzi 96
10349141 C4 Media 8/Pk. pezzi 8
10481253 C4 Media 96/Pk. pezzi 96
10748354 Strong Cation Exchange Media 96/Pk. pezzi 96
10453382 Strong Cation Exchange Media 8/Pk. pezzi 8
10044590 C18 Media 960/Pk. pezzi 960
10093501 C4 Media 960/Pk. pezzi 960
10278851 Micro Bed of C18 Media 960/Pk. pezzi 960
10740883 Micro Bed of C18 Media 96/Pk. pezzi 96
10650852 Micro Bed of C18 Media 8/Pk. pezzi 8
10156390 C18 Media 8/Pk. pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10300231 Fornitore Merck N. del fornitore ZTC18S096
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sample preparation and precise liquid handling in one device
A 0.6μL bed of C18, C4, or SCX (strong cation exchange) media is fixed at the end of a 10μL pipet tip such that there is no dead volume; concentrated, purified samples are eluted in 1 to 4μL. For applications requiring smaller elution volumes (e.g., <1μL), ZipTip μ-C18 tips feature a microbed format containing 0.2μL of media.
  • Concentrate and purify 1–100μL biological samples
  • Ideal for purifying and concentrating femtomoles to picomoles of peptides, proteins, or oligonucleotides in minutes prior to mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, and other analytical techniques
Order Info
Disponibili in due configurazioni di imballaggio: vassoi risigillabili (confezioni da 8 e 24 puntali) e rack per puntali da 96 posti (confezioni da 96 e confezioni da 960 puntali)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 10 μl
Volume di erogazione (sistema metrico) 10 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 31 mm
Requisiti di stoccaggio 4°C to 70°C
Da utilizzare con (applicazione) C18 Media
Stile punta Speciale, con resina C18, Media-Fixed
Quantità 96/Pk.
Product Type Pipette Tips
Content And Storage Store at 4°C to 70°C
Shipping Condition Ambient
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Product Line ZipTip
Materiale Polipropilene