Learn More
Edwards Vacuum™ Filtro nebbia EMF10
Codice prodotto. 10529808
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
E-LAB 2 Rotary Pump
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10529808 E-LAB 2 Rotary Pump Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10529808 Fornitore Edwards Vacuum™ N. del fornitore A22304198
Spedizione stimata: 12-11-2026
For use with the EMF10 Oil Mist Exhaust Filter.
  • Rated flow of 12 m3h
  • Maximum back pressure of 12 psig
  • Relief pressure of 20 psig
  • Replacement/spare part
  • Manufactured from epoxy impregnated borosilicate glass fiber
Specifica
Product Type Filtro per nebbia d'olio EMF10
Da utilizzare con (applicazione) Per separare e catturare nebbie d'olio e cattivi odori rilasciati nello scarico di pompe da vuoto rotative con guarnizione a olio.
Da utilizzare con (apparecchiatura) E-LAB 2 Rotary Pump
Materiale Epoxy-impregnated Borosilicate Glass Fiber
Pressione Back pressure of 12 psig, relief pressure of 20 psig
Peso (sistema metrico) 12 oz.