Learn More
MP Biomedicals™ EMM, Powdered Media
Codice prodotto. 11317859 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
227 g
454 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
227g
454g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317859 227 g 227g
11327859 454 g 454g
11337859 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11317859 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 114110012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    153.30€ / 227g
    Risparmia 7.70€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Defined medium for the growth of S. pombe
Formulation
  • Contents/liter: 3 g phthalic Acid K+, 2.2 g Na2HPO4, 5 g NH4Cl, 20 g dextrose
  • Salts: 1.05 g MgCl2·6H2O, 14.7 μg CaCl2·2H2O, 1 g KCl, 0.04 g Na2SO4
  • Vitamins: 1 mg pantothenic acid, 10 mg nicotinic acid, 10 mg myo-inositol, 10 μg biotin
  • Minerals: 0.5 mg boric acid, 0.4 mg MnSO4, 0.4 mg ZnSO4·7H2O, 0.2 mg FeCl2·6H2O, 40 μg molybdic acid, 0.1 mg KI, 40 μg CuSO4·5H20, 1 mg citric acid
Applications:
Yeast cell culture, Life sciences
Specifica
Certificazione/Conformità Certified Thiamine (Vitamin B1) free
Content And Storage 15° to 30°C
Forma Powder
Grado Molecular biology
Product Type EMM
Formulazione phthalic Acid K+ 3 g/L, Na2HPO4 2.2 g/L, NH4Cl 5 g/L, Dextrose 20 g/L, MgCl2.6H2O 1.05 g/L, CaCl2.2H2O 14.7 μg/L, KCl 1 g/L, Na2SO4 0.04 g/L, Pantothenic Acid 1 mg/L, Nicotinic Acid 10 mg/L, myo-inositol 10 mg/L, Biotin 10 μg/L, Boric Acid 0.5 mg/L, MnSO4 0.4 mg/L, ZnSO4.7H2O 0.4 mg/L, FeCl2.6H2O 0.2 mg/L, Molybdic Acid 40 μg/L, KI 0.1 mg/L, CuSO4.5H2O 40 μg/L, Citric Acid 1 mg/L
Da utilizzare con (applicazione) For growth of fission Yeast S. Pombe
Quantità 227 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • EMM Broth (Powder)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride, sodium phosphate dibasic