Learn More
EMMPRIN/CD147 Antibody (2821A) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Codice prodotto. 30761938 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30761938 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30761938 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB9722E
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
EMMPRIN/CD147 Monoclonal antibody specifically detects EMMPRIN/CD147 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene EMMPRIN/CD147
Applicazioni Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 2821A
Coniugato DyLight 405
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene 5F7, basigin, basigin (Ok blood group), CD147, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, EMMPRINTCSF, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, M6, OK, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Human embryonic kidney cell HEK293-derived human EMMPRIN/CD147 protein, Glu138-Ala323, Accession # P35613.2
Metodo di purificazione Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Signal Transduction, Vision
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 682
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus