Learn More
Emodin
Codice prodotto. 15494169
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15494169 1 g 1g
15404179 100 mg 100mg
15414179 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15494169 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61600.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
A protein tyrosine kinase inhibitor | CAS: 518-82-1 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
A protein tyrosine kinase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 518-82-1
Formula molecolare C15H10O5
Molecular Weight (g/mol) 270.24
Numero MDL MFCD00001207
InChI Key RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone
PubChem CID 3220
ChEBI CHEBI:42223
IUPAC Name 1,3,8-trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Emodin
Colore Orange
Quantità 1 g
Beilstein 1888141
Indice di Merck 14,3561
Peso formulazione 270.24
Forma fisica Powder