Learn More
Emodin, TRC
Codice prodotto. 30007262
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007262 50 mg 50mg
30004058 25 mg 25mg
30006242 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007262 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE52300050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 518-82-1
Formula molecolare C15 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 270.24
Sinonimo 9,10-Anthracenedione, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-, Anthraquinone, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl- (8CI), 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone, 1,6,8-Trihydroxy-3-methylanthraquinone, 3-Methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, 4,5,7-Trihydroxy-2-methylanthraquinone, Archin, Emodin, Emodol, Frangula emodin, Frangulic acid, NSC 408120, NSC 622947, Rheum emodin, Schuttgelb
IUPAC Name 1,3,8-trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione
SMILES Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Emodin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
Peso formulazione 270.0528
Percent Purity >95%