Learn More
Emoxipine, TRC
Codice prodotto. 30135915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135915 5 g 5g
30007903 500 mg 500mg
30011581 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135915 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5240005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2364-75-2
Formula molecolare C8 H11 N O
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Sinonimo 3-Pyridinol, 2-ethyl-6-methyl-, 2-Ethyl-6-methyl-3-pyridinol, 2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine, 2-Ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine, 6-Methyl-2-ethyl-3-hydroxypyridine, Emoxibel, Emoxipin, Emoxipine, Emoxypin, Emoxypine, Epigid, Epygid
IUPAC Name 2-ethyl-6-methylpyridin-3-ol
SMILES CCc1nc(C)ccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Emoxipine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO/c1-3-7-8(10)5-4-6(2)9-7/h4-5,10H,3H2,1-2H3
Peso formulazione 137.0841
Percent Purity >95%