Learn More
Empagliflozin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486756
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
200mg
500mg
50mg
5mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16486756 100 mg 100mg
16479077 5 mg 5mg
16431776 500 mg 500mg
16431519 1 g 1g
16426498 10 mg -
16412597 50 mg 50mg
16401186 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16486756 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15409
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress Empagliflozin (BI 107730 is a selective sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor with an IC50 of 3.1 nM for human SGLT-2.
Empagliflozin (BI 107730 is a selective sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor with an IC50 of 3.1 nM for human SGLT-2.
Specifica
Materiale o nome chimico Empagliflozin
CAS 864070-44-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H27ClO7
Quantità 100 mg
Sinonimo BI 10773
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (110.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.11 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC(C=CC([C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)=C2)=C2CC(C=C3)=CC=C3O[C@H]4CCOC4
Molecular Weight (g/mol) 450.91
Peso formulazione 450.91
Percent Purity 98.74%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only