Learn More
Empagliflozin, Mikromol™
Descrizione
Empagliflozin
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Empagliflozin |
| CAS | 864070-44-0 |
| Nomi componenti o analita | Empagliflozin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C23 H27 Cl O7 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-, (1S)-, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol, BI 10773, Empagliflozin, Jardiance |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H27ClO7/c24-18-6-3-14(23-22(28)21(27)20(26)19(11-25)31-23)10-15(18)9-13-1-4-16(5-2-13)30-17-7-8-29-12-17/h1-6,10,17,19-23,25-28H,7-9,11-12H2/t17-,19+,20+,21-,22+,23-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(Cl)c(Cc3ccc(O[C@H]4CCOC4)cc3)c2 |
| IUPAC Name | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[[4-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyphenyl]methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Vedi altri risultati |