Learn More
BIOTIX™ Empty Optimus Rack for CleanPak and Tip Eject Reloads
Codice prodotto. 30216550
Cambia vista
Click to view available options
Size:
10 to 300 μL
1000 to 1250 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
30216550 1000 to 1250 μL pezzi 10
30216529 10 to 300 μL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30216550 Fornitore BIOTIX™ N. del fornitore 63300152
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
BIOTIX™ Empty Optimus Rack for CleanPak and Tip Eject Reloads is compatible with CleanPak and TipEject reloads for easy transfer and racking
  • Locking Clasp to secure tips during transport
  • Full 180 degree hinge design for convenient multichannel pipetting
  • SBS footprint can be used as a 96 well automation reservoir with pyramidal wells
  • Fully autoclaveable for multiple uses with CleanPak and Tip Eject reloads
Order Info
10 racks/pack
Certifications
ISO 9001:2015, Certified free of DNASE, RNASE, Endotoxins/pyrogens, PCR inhibitors. Sterilized product is certified to 10^-3 SAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 1000 to 1250μL Optimus Empty Rack
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Capacità Pipette Tips (20 to 300 μL, D300)
Materiale Polypropylene
Posizioni 96
Forma Rectangular
Sovrapponibile Yes
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) uTIP and xTIP4 Reloads
Da utilizzare con (apparecchiatura) CleanPak and TipEject
Quantità 10 Racks/Pk.
Size 1000 to 1250 μL
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Include Base and lid
Product Type Empty Refill Rack with Lid
Matrice 8 x 12