Learn More
Buerkle™ Emptying Device for Zone Sampler
Codice prodotto. 11901561 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
130 mm
158 mm
Lunghezza (sistema metrico):
97 mm
974 mm
Larghezza (sistema metrico):
110 mm
157 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11901561 130 mm 97 mm 110 mm Pezzo
10257584 158 mm 974 mm 157 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11901561 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53170033
In stock
Allows samples to be emptied directly into containers
  • Quick and easy emptying of multi samplers
  • No contamination and no sample loss
  • Variably adaptable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Emptying Device
Materiale Stainless Steel
Autoclavabile Not Autoclavable
Include Separate emptying funnel
Da utilizzare con (applicazione) Zone samplers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Zone Samplers
Altezza (sistema imperiale) 5.12 in.
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.82 in.
Lunghezza (sistema metrico) 97 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.33 in.
Larghezza (sistema metrico) 110 mm