missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMR3 Antibody (3D7), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18270094 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18270094 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18270094 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB10065935AF532

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

EMR3 Monoclonal specifically detects EMR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene EMR3
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 3D7
Coniugato Alexa Fluor 532
Diluizione Flow Cytometry
Formulazione 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias gene egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like 3, EGF-like module receptor 3, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 3, egf-like module-containing mucin-like receptor 3
Simboli geni ADGRE3
Specie ospite Armenian Hamster
Immunogeno ARHO-EMR3-CD97 (EGF1) transfectants.
Quantità 0.1 mL
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 84658
Test di specificità NB100-65935 recognizes human epidermal growth factor (EGF) module-containing mucin-like hormone receptor 3 (EMR3), which is a 56kD member of the EGF-7 transmembrane (TM7) family of adhesion receptors. EMR3 is expressed at the cell surface as a heterodimer. The molecule is predominantly expressed on granulocytes, and at lower levels on mature myeloid cells, monocytes and dendritic cells. EMR3 is absent on lymphocytes, haematopoietic stem cells and myeloid progenitors. Studies suggest that the EMR3 molecule is up-regulated during late stages of neutrophil differentiation and is a marker for terminally differentiated cells. The exact functions of EMR3 and its ligands have not yet been determined.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.