Learn More
EMR4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15597641
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15597641 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15597641 Fornitore Invitrogen N. del fornitore PA536374
EMR4 Polyclonal Antibody
EMR4 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene EMR4
Applicazioni Western Blot, Immunocytochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
Gene ADGRE4P
N. accesso geni Q86SQ3
Alias gene ADGRE4P; adhesion G protein-coupled receptor E4, pseudogene; EMR4; EMR4P; FIRE; GPR127; PGR16
Simboli geni ADGRE4P
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic peptide corresponding to amino acids 108-164 of human EMR4.
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 326342
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG