Learn More
Thermo Scientific Chemicals Emtricitabine
Codice prodotto. 15791789 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15791789 5 g 5g
15781789 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15791789 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 462070050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 143491-57-0 | C8H10FN3O3S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143491-57-0
Formula molecolare C8H10FN3O3S
Specifica
Materiale o nome chimico Emtricitabine
Quantità 5 g
Solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in methanol,very slightly soluble in acetonitrile
Indice di Merck 153622
Punto di fusione 136°C to 140°C
Peso formulazione 247.24