Learn More
Emtricitabine, MedChemExpress
Descrizione
Emtricitabine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) with an EC50 of 0.01 μM in PBMC cell. It is an antiviral drug for the treatment of HIV infection.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Emtricitabine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 143491-57-0 |
| Colore | White |
| Quantità | 500 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C8H10FN3O3S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Sinonimo | BW1592 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (404.45 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only