Learn More
Emtricitabine S-Oxide (Mixture of Diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30136619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136619 100 mg 100mg
17992385 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136619 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE525030100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 152128-77-3
Formula molecolare C8 H10 F N3 O4 S
Sinonimo 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-∣2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, S-oxide, [2R-(2α,5α)]-∣2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-, [2R-(2α,5α)]- (9CI)∣1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv.∣4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 263.25
Shipping Condition Room Temperature
Purezza >95% (HPLC)
Quantità 100 mg
Materiale o nome chimico Emtricitabine S-Oxide (Mixture of Diastereomers)