Learn More
Emtricitabine, TRC
Codice prodotto. 30011871
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011871 100 mg 100mg
30003268 1 g 1g
17958014 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011871 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE525000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143491-57-0
Formula molecolare C8 H10 F N3 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 247.25
Sinonimo 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (-)-2',3'-Dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-2'-Deoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-Emtricitabine, (-)-FTC, 524W91, BW 1592, BW 524W91, Coviracil, Emtricitabine, Emtriva, (-)-FTC
IUPAC Name 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Specifica
Materiale o nome chimico Emtricitabine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
Peso formulazione 247.0427
Percent Purity >95%