Learn More
Enalapril Ethyl Ester (N-[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline Ethyl Ester), Mikromol™
Descrizione
Enalapril Ethyl Ester (N-[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline Ethyl Ester)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Enalapril Ethyl Ester |
| CAS | 87420-38-0 |
| Nomi componenti o analita | Enalapril Ethyl Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C22 H32 N2 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | N-[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline ethyl ester (9CI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H32N2O5/c1-4-28-21(26)18(14-13-17-10-7-6-8-11-17)23-16(3)20(25)24-15-9-12-19(24)22(27)29-5-2/h6-8,10-11,16,18-19,23H,4-5,9,12-15H2,1-3H3/t16-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)OCC |
| IUPAC Name | ethyl (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate |
| Vedi altri risultati |